Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 184,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 606,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
O2NC6H4CH(OH)CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
218-624-9
MDL number:
Form:
crystalline
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
crystalline
Quality Segment
color
off-white
mp
98-101 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(O)C(O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO5/c11-5-8(12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8-9,11-13H,5H2
InChI key
IUZVZBIQZKBWCC-UHFFFAOYSA-N
Application
1-(4-Nitrophenyl)glycerol may be used as a linear small saccharide model in studies involving the molecular recognition mechanism between a synthetic glycophane receptor and carbohydrates in water.
Useful additive for controlling swarming of Proteus bacteria on culture media.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?