Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 35,10 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 39,10 |
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 61,80 |
25 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 365,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
0.07 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
425 °C (DIN 51794)
potency
3692 mg/kg LD50, oral (Rat), 8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-9.9 % (v/v)
mp
-40 °C
transition temp
flash point 93 °C (DIN 51758)
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CC(O)C)(C)C
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
InChI key
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Verstärkung der Pickering Emulsion: Eine Studie untersuchte die Anwendung von 2-Methyl-2,4-pentandiol bei der Bildung von Pickering-Emulsionen und zeigte, wie es in Kombination mit Basilikumextrakt die antioxidative und Anti-Aging-Wirkung verstärkt, was seine Rolle in innovativen kosmetischen Formulierungen unterstreicht (Rosdianto et al., 2023).
- Verbesserung der Zementhydratation: Es wurde die Modifizierung von alkalisch aktivierter Schlacke durch organische Zusatzstoffe, einschließlich 2-Methyl-2,4-pentandiol, untersucht. Dabei wurde der Hydratationsprozess mit der Entwicklung von Materialeigenschaften in Zusammenhang gebracht, was Auswirkungen auf die Baustofftechnologie hat (Bilek et al., 2023).
- Auswirkungen auf die Hautpenetration: Eine Untersuchung der Auswirkungen von 2-Methyl-2,4-pentanediol auf Lipide in der Hornschicht zeigte dessen Einfluss auf die Hautpenetration von Triamcinolonacetonid und unterstreicht damit dessen Bedeutung in pharmazeutischen Formulierungen und dermalen Abgabesystemen (Sigg und Daniels, 2021).
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,921 - 0,923
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay - | assay ≥99% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form - | form liquid (or viscous liquid) |
| density 0.92 g/cm3 at 20 °C | density 0.925 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.925 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.925 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp -40 °C | mp −40 °C (lit.) | mp −40 °C (lit.) | mp −40 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup