Merck
8.20530
N,N′-Diphenylbenzidine
for synthesis
Synonym(e):
N,N′-Diphenylbenzidine, N,N′-Diphenyl-4,4′-diaminobiphenyl, N,N′-Diphenyl-[1,1′-biphenyl]-4,4′-diamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(C6H5NH)C6H4C6H4-4-(NHC6H5)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.43
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
208-521-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
mp
245-250 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(c2ccc(cc2)c3ccc(cc3)Nc4ccccc4)c1ccccc1
InChI
1S/C24H20N2/c1-3-7-21(8-4-1)25-23-15-11-19(12-16-23)20-13-17-24(18-14-20)26-22-9-5-2-6-10-22/h1-18,25-26H
InChI key
FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Direct electrochemical dimerization of N, N′-diphenylbenzidine: The research focuses on the electrochemical process to produce dimerized forms of N,N′-diphenylbenzidine, which are important in developing new materials for electronic applications (Shahparast et al., 2019).
  • Enhancement of structure and optical dispersion properties of N,N′-Bis(3-methylphenyl)-N,N′-diphenylbenzidine thin films: This paper explores the impact of UV irradiation on the optical and structural properties of thin films made from N,N′-diphenylbenzidine derivatives, important for optical applications (Abdel-Khalek et al., 2021).
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 245 °C
Melting range (upper value): ≤ 251 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N′-Diphenylbenzidine
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
531-91-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820530001004022536460796
820530000504027269910327