Fortfahren mit
8.20509
N,N-Dimethylurea
for synthesis
Synonym(e):
N,N-Dimethylurea, 1,1-Dimethylurea
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2NCONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
209-957-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
€ 140,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
mp
178-183 °C (External MSDS)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)C(=O)N
InChI
1S/C3H8N2O/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3,(H2,4,6)
InChI key
YBBLOADPFWKNGS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 180 - 183 °C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.032441545036574
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
powder
form
crystals
form
solid
form
-
mp
178-183 °C (External MSDS)
mp
105-108 °C
mp
101-104 °C (lit.), 103-107 °C
mp
101-104 °C (lit.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c