Merck
8.20399
2-Chloro-N,N-diethylacetamide
for synthesis
Synonym(e):
2-Chloro-N,N-diethylacetamide, Chloroacetic acid diethylamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClCH2CON(C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.62
EC Index Number:
219-019-2
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
potency
500 mg/kg LD50, oral (Rat), 980 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
114-116 °C/23 hPa
transition temp
flash point 113 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12ClNO/c1-3-8(4-2)6(9)5-7/h3-5H2,1-2H3
InChI key
CQQUWTMMFMJEFE-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-N,N-diethylacetamide
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820399002504022536458298