Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H10-1,2-(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
215-956-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
4 hPa ( 110 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
autoignition temp.
360 °C
bp
231-233 °C
mp
100-103 °C (External MSDS)
transition temp
flash point 134 °C (External MSDS)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](CCCC1)O
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChI key
PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 100 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 100 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-1,2-Cyclohexanediol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8203660025 | 04022536457420 |