Merck
8.20359
2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine
(stabilised) for synthesis
Synonym(e):
2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine, Cyanuric acid triallyl ester, Triallyl cyanurate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.27
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
202-936-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.3 hPa ( 100 °C)
Quality Level
potency
753 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
149-150 °C/3 hPa (decomposes)
mp
26-27 °C
transition temp
flash point 165-170 °C
density
1.11 g/cm3 at 30 °C
SMILES string
n1c(nc(nc1OCC=C)OCC=C)OCC=C
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-7-16-10-13-11(17-8-5-2)15-12(14-10)18-9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
InChI key
BJELTSYBAHKXRW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 25 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
347.9 °F
flash_point_c
175.5 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820359025004022536457253
820359903004027269048495
820359000604022536457246