Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.22
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
203-209-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
1.33 hPa ( 23 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
410 °C
expl. lim.
0.8-5.8 % (v/v)
bp
183 °C/1013 hPa
mp
-88 °C
transition temp
flash point 58 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
InChI key
OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.859 - 0.861
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.859 - 0.861
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
138.2 °F - closed cup
flash_point_c
59.0 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8202390100 | 04022536454726 |