Merck
8.20138
1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride
for synthesis
Synonym(e):
1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride, Trimellitic acid anhydride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.13
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
209-008-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<1 Pa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
potency
>2730 mg/kg LD50, oral (Rat), 23000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-7 % (v/v)
pH
2 (20 °C, 21 g/L in H2O)
bp
240 °C/19 hPa
mp
164-168 °C
transition temp
flash point 227 °C
density
1.487 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)c2c(ccc(c2)C(=O)O)C1=O
InChI
1S/C9H4O5/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 164 °C
Melting range (upper value): ≤ 168 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
440.6 °F - closed cup
flash_point_c
227 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
552-30-7
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820138050004022536452746
820138010004022536452739