Fortfahren mit
8.20128
Saccharin
for synthesis
Synonym(e):
Saccharin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,70
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 200,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 670,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.18
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-321-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
crystals
€ 66,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
crystals
mp
228-230 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)NC(=O)c2c1cccc2
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Gabapentin-saccharin co-crystals with enhanced physicochemical properties and in vivo absorption formulated as oro-dispersible tablets.: This study presents the formulation of gabapentin-saccharin co-crystals, demonstrating improved solubility and absorption, beneficial for pharmaceutical applications (Soliman et al., 2020, doi: 10.1080/10837450.2019.1687521).
  • Improving the solubility, dissolution, and bioavailability of Ibrutinib by preparing it in a coamorphous state with saccharin.: The research focuses on enhancing the bioavailability of Ibrutinib through coamorphous preparation with saccharin, which is significant for cancer treatment (Shi et al., 2019, doi: 10.1016/j.xphs.2019.04.031).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 226 °C
Melting range (upper value): ≤ 230 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1341S0040000240931
Saccharin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S0040000
Saccharin
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
-
assay
-
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
228-230 °C
mp
226-229 °C (lit.)
mp
226-229 °C (lit.)
mp
226-229 °C (lit.)
form
crystals
form
-
form
-
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Saccharin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c