Merck
8.20095
5-Amino-2-hydroxybenzoic acid
for synthesis
Synonym(e):
5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 5-Aminosalicylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
5-(NH2)-2-(OH)C6H3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.14
EC Index Number:
201-919-1
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
autoignition temp.
280 °C
potency
2800 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.0-4.1 (20 °C, 0.8 g/L in H2O)
mp
280 °C (decomposition)
solubility
0.84 g/L
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChI key
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available