Merck
8.20030
Ethylenediamine monohydrate
for synthesis
Synonym(e):
Ethylenediamine monohydrate, 1,2-Diaminoethane, 1,2-Ethanediamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H8N2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-468-6
Assay:
≥99% (acidimetric)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
12 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
385 °C
potency
866 mg/kg LD50, oral (Rat), 560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.7-16.6 % (v/v)
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
118 °C/1013 hPa
mp
8-10 °C
transition temp
flash point 42 °C
density
0.963 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H8N2.H2O/c3-1-2-4;/h1-4H2;1H2
InChI key
XZUAPPXGIFNDRA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.961 - 0.964
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_c
42 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6780-13-8
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)