Merck
8.18964
2-Methylimidazole
for synthesis
Synonym(e):
2-Methylimidazole, 2-Methylglyoxaline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.10
EC Index Number:
211-765-7
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
>600 °C (DIN 51794)
potency
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.5-11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
270 °C/1013 hPa
mp
144-147 °C
transition temp
flash point 155 °C (DIN 51758)
bulk density
550 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
InChI key
LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methylimidazole for synthesis. CAS 693-98-1, pH 10.5 - 11.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 142 °C
Melting range (upper value): ≤ 145 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
693-98-1
CAS No.
693-98-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818964025004022536448220
818964000504022536448213