Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CClNO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.53
EC Index Number:
214-715-2
UNSPSC Code:
12352118
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
25.6 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
640 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
106 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
transition temp
flash point >110 °C
density
1.63 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/CClNO3S/c2-7(5,6)3-1-4
InChI key
WRJWRGBVPUUDLA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.631 - 1.634
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.631 - 1.634
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorosulfonyl isocyanate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_c
> 110 °C