Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 44,40 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 45,20 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 176,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4NF · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.51
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
207-057-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
crystals
mp
62-63 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[F-].[N+](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC.O.O.O
InChI
1S/C16H36N.FH.3H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;/h5-16H2,1-4H3;1H;3*1H2/q+1;;;;/p-1
InChI key
VEPTXBCIDSFGBF-UHFFFAOYSA-M
Application
- Unveiling the Use of 1,1-Bis(triflyl)ethylene as CF(3)SO(2)CH-CH(2) Source with the Assistance of (n-Bu)(4)NF: In dieser Studie wird ein synthetischer Ansatz unter Verwendung von Tetra-n-butylammoniumfluorid (TBAF) zur Erzeugung von 3-[(Trifluormethyl)sulfonyl]cyclobut-1-enen erörtert, wobei dessen Rolle bei der Vermittlung des Fluoridionentransfers in der organischen Synthese hervorgehoben wird (Almendros et al., 2024).
- Speciation and kinetics of fluoride transfer from tetra-n-butylammonium difluorotriphenylsilicate (′TBAT′).: Der Artikel untersucht die Speziation und Kinetik von Fluoridübertragungsprozessen unter Verwendung von TBAT, einer mit TBAF eng verwandten Verbindung, und gibt Einblicke in deren Nutzen für die synthetische Chemie (Lloyd-Jones et al., 2024).
- Conjugated Polymers with Self-Immolative Sidechain Linkers for Carbon Nanotube Dispersion: In dieser Forschungsarbeit wird TBAF zur Entwicklung neuartiger konjugierter Polymere mit selbst-immolierenden Seitenketten zur effektiven Dispersion von Kohlenstoff-Nanoröhrchen eingesetzt, was seine Anwendung in der Materialwissenschaft und Nanotechnologie demonstriert (Adronov et al., 2024).
- Room temperature synthesis of CdSe/CdS triangular nanoemitters and their stabilization in colloidal state and sol-gel glass: Der Artikel behandelt die Synthese von Halbleiter-Nanostrukturen bei Raumtemperatur, in der TBAF eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung von kolloidalen Lösungen spielt (Parola et al., 2023).
Analysis Note
Assay (Titration): ≥ 97,0 %
Wasser (K. F.): 15,0–19,0 %
Wasser (K. F.): 15,0–19,0 %
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form crystals | form crystals | form solid | form - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| mp 62-63 °C | mp 100-103 °C | mp 41-44 °C | mp 168-174 °C |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c