Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Li
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
6.94
UNSPSC Code:
12141803
EC Index Number:
231-102-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
1 hPa ( 723 °C)
Quality Segment
mp
179 °C
density
0.534 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li]
InChI
1S/Li
InChI key
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay of Li: ≥ 99.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react 1
supp_hazards
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c