Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352119
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
liquid
potency
>9200 mg/kg LD50, oral (Rat), >8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
100 °C
mp
-70 °C
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Assay (ex N): 49.0 - 51.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.115
Water (K. F.): 49.0 - 51.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.115
Water (K. F.): 49.0 - 51.0 %
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8147790250 | 04022536685854 |
| 8147791000 | 04022536685861 |