Fortfahren mit
8.14436
8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
for synthesis
Synonym(e):
8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
€ 90,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7NO4SH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.24
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-570-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
€ 90,00
Listenpreis€ 120,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
mp
322 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1c2c(nccc2)c(cc1)O.O
InChI
1S/C9H7NO4S.H2O/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7;/h1-5,11H,(H,12,13,14);1H2
InChI key
WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.145281.070988.20261
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
mp
322 °C
mp
182 °C
mp
72.5-74.0 °C
mp
72.5-74.0 °C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c