Fortfahren mit
8.14364
Didecyldimethylammoniumchlorid
(50% solution in 2-propanol/water 2:3) for synthesis
Synonym(e):
N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium chloride, DDAC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 35,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352107
Assay:
50.0 - 55.0%
Form:
liquid
€ 35,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
50.0 - 55.0%
form
liquid
potency
658 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
reaction suitability
core: ammonium
pH
6.5-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
88 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 29 °C
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Assay (argentometrisch): 50,0–55,0 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,900–0,910
Disclaimer
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.20394344668.20546
description
(50% solution in 2-propanol/water 2:3) for synthesis
description
for synthesis
description
analytical standard
description
for synthesis
assay
50.0 - 55.0%
assay
-
assay
-
assay
-
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
88 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
84.2 °F - closed cup
flash_point_c
29 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)