Quality Segment
transition temp
flash point -31 °C
density
1.47 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H9ISi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-23.8 °F - closed cup
flash_point_c
-31 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-50-8