Merck
8.13755
Crown ether/Dibenzo-24-crown-8
for synthesis
Synonym(e):
Crown ether/Dibenzo-24-crown-8, Dibenzo-24-crown-8, 1,4,7,10,17,20,23,26-Octaoxa[10.10]orthocyclophane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H32O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.51
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
238-027-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
core: crown ether
mp
100-103 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1CCOCCOc2c(cccc2)OCCOCCOCCOc3c(cccc3)OCC1
InChI
1S/C24H32O8/c1-2-6-22-21(5-1)29-17-13-25-9-10-27-15-19-31-23-7-3-4-8-24(23)32-20-16-28-12-11-26-14-18-30-22/h1-8H,9-20H2
InChI key
UNTITLLXXOKDTB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range (lower value): 101 - 104
Melting range (upper value): 101 - 105
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Crown ethers and cryptands, complexing agents able to selectively bind metal cations, are vital for diverse synthesis and analytical applications.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
813755000504027269070731
813755000104022536404158