Über diesen Artikel
vapor pressure
0.2 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
490 °C
potency
1290 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.3-6.9 % (v/v)
pH
12.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
216 °C/1013 hPa
mp
10-12 °C
transition temp
flash point 92 °C
solubility
13 g/L
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1c(cccc1C)C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.978 - 0.981
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dimethylaniline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F - closed cup
flash_point_c
91 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
87-62-7 + 95-68-1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8086711000 | 04022536401546 |
| 8086710005 | 04022536401522 |
| 8086710250 | 04022536401539 |