Fortfahren mit
8.08616
Taurine
for peptide synthesis
Synonym(e):
Taurine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,20
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,70
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H7NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.15
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-483-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 34,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Taurine, for synthesis
Quality Segment
form
powder
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
305 °C (decomposition)
solubility
79 g/L
density
1.72 g/cm3 at 20.1 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CC[N+H3]
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
InChI key
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR110993019T8691
Taurin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1109
Taurin
Taurin certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
93019
Taurin
form
powder
form
-
form
-
form
crystalline powder
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
mp
305 °C (decomposition)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
79 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
1.72 g/cm3 at 20.1 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Taurine
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c