Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.14
EC Index Number:
214-060-2
UNSPSC Code:
12352115
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
211-214 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,11H
InChI key
OWBBAPRUYLEWRR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 211 °C
Melting range (upper value): ≤ 214 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 211 °C
Melting range (upper value): ≤ 214 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8043300025 | 04022536768748 |
| 8043300100 | 04022536384849 |