Fortfahren mit
8.04240
Glutardialdehyde bis (sodium hydrogen sulfite)
for synthesis
Synonym(e):
Glutardialdehyde bis (sodium hydrogen sulfite), Pentane-1,5-dial-bis(sodium bisulfit)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,30
€ 48,22
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2[CH2CH(OH)SO3Na]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
231-043-5
NACRES:
NA.22
Form:
powder
€ 48,22
Listenpreis€ 64,30Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
pH
3-5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
solubility
285 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[C@H](O)CCC[C@@H]([S](=O)(=O)[O-])O
InChI
1S/C5H12O8S2/c6-4(14(8,9)10)2-1-3-5(7)15(11,12)13/h4-7H,1-3H2,(H,8,9,10)(H,11,12,13)/p-2/t4-,5+
InChI key
YVGZCLMIVQGEPB-SYDPRGILSA-L
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.065288.063568.14393
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
285 g/L
solubility
650 g/L
solubility
-
solubility
-
mp
>300 °C
mp
150 °C (decomposition)
mp
-44 °C
mp
-33 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
powder
form
powder
form
liquid
form
liquid
pH
3-5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
3.5-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
4.5 (20 °C in H2O)
pH
3.1-4.5 (20 °C in H2O)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c