Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(Br)C6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.02
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
214-365-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
powder
bp
123-125 °C/31 hPa
mp
55-58 °C
transition temp
flash point 108 °C
density
1.85 g/cm3
bulk density
670 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
InChI key
ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromobenzaldehyde
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8041460100 | 04027269152000 |
| 8041460010 | 04022536384061 |