Merck
8.03549
Dibenzyl sulfoxide
for synthesis
Synonym(e):
Dibenzyl sulfoxide, Benzyl sulfoxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5CH2)SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.33
UNSPSC Code:
12352119
EC Index Number:
210-668-7
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99.0% (HPLC)
pH
6.0-6.5 (20 °C, 0.3 g/L in H2O)
mp
128-131 °C
solubility
0.3 g/L
bulk density
400‑500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C14H14OS/c15-16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
HTMQZWFSTJVJEQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 129 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test