Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H4Cl2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.96
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
225-498-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
84 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
85-87 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 42 °C
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
ClC(Cl)OC
InChI
1S/C2H4Cl2O/c1-5-2(3)4/h2H,1H3
InChI key
GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloromethyl methyl ether
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
107.6 °F - closed cup
flash_point_c
42 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8034670025 | 04022536381190 |
| 8034670100 | 04022536381206 |