Merck
8.03238
1,2-Dichlorbenzol
for synthesis
Synonym(e):
1,2-Dichlorbenzol, o-Chlorbenzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
1,2-(Cl)2C6H4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.00
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
202-425-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
180 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
1.33 hPa ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
1.33 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
640 °C
potency
500 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-12 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
180 °C/1013 hPa
mp
-17 °C
transition temp
flash point 66 °C
solubility
0.13 g/L
density
1.31 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI key
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2-Dichlorbenzol für die Synthese CAS-Nr. 95-50-1, chemische Formel 1,2-(Cl)₂C₆H₄.
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,305–1,307
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dichlorbenzol
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66.0 °C - closed cup