Alle Fotos(1)
Key Documents
8.01996
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol diacrylate
Synonym(e):
Tetramethylendiacrylat
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCOO(CH2)4OOCCH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
Dampfdruck
0.83 hPa ( 80 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥90.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
285 °C
Expl.-Gr.
1.3-7 % (v/v)
bp
120 °C/13 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-7 °C
Übergangstemp.
flash point 133 °C
Dichte
1.05 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H14O4/c1-3-9(11)13-7-5-6-8-14-10(12)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChIKey
JHWGFJBTMHEZME-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 90.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.050 - 1.054
Identität (IR): entspricht