Fortfahren mit
8.01977
Butyryl chloride
for synthesis
Synonym(e):
Butyryl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,30
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)2COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.55
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
205-498-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
€ 52,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
39 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
280 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.5-7.3 % (v/v)
refractive index
n20/589 1.412
bp
101-105 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
transition temp
flash point 18 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)CCC
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
InChI key
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.017 - 1.019
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.017168.147331.02379
description
for synthesis
description
99.995 Suprapur®
description
anhydrous for synthesis
description
anhydrous, granular ~ 1-2 mm
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
-89 °C
mp
963 °C
mp
712 °C
mp
772 °C
form
liquid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
3.9 g/cm3 at 20 °C
density
2.32 g/cm3 at 20 °C
density
2.15 g/cm3 at 20 °C
refractive index
n20/589 1.412
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyryl chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
64.4 °F - DIN 51755 Part 1
flash_point_c
18 °C - DIN 51755 Part 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)