Merck
8.01795
N-Benzylurea
for synthesis
Synonym(e):
N-Benzylurea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
208-689-1
NACRES:
NA.22
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
crystals
potency
4410 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
143-146 °C
solubility
17 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(Cc1ccccc1)C(=O)N
InChI
1S/C8H10N2O/c9-8(11)10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H3,9,10,11)
InChI key
RJNJWHFSKNJCTB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
801795010004022536370293