Dokumente
8.01480
Sigma-Aldrich
2-Ethylbutyric acid
for synthesis
Synonym(e):
Diethylessigsäure
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(C2H5)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
201-796-4
Dampfdruck
0.2 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
345 °C
Wirksamkeit
2200 mg/kg LD50, oral (Rat)
478 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.4 % (v/v)
pH-Wert
3 (20 °C, 18 g/L in H2O)
bp
192-194 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-14 °C
Übergangstemp.
flash point 87 °C
Löslichkeit
18 g/L
Dichte
0.92 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
InChIKey
OXQGTIUCKGYOAA-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.922 - 0.923
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup