Alle Fotos(1)
Key Documents
8.01299
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
for synthesis
Synonym(e):
Trimesinsäure
About This Item
Lineare Formel:
C6H3-1,3,5-(COOH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
209-077-7
Assay
≥95.0% (HPLC)
Selbstzündungstemp.
590 °C
Wirksamkeit
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Übergangstemp.
flash point 328 °C
Löslichkeit
26.3 g/L
Schüttdichte
720 kg/m3
InChI
1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
InChIKey
QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3