Merck
8.00866
Diisopropylether
(stabilized with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)) for synthesis
Synonym(e):
Diisopropylether, Isopropylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.17
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
203-560-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1731256
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
68-69 °C (lit.)
Vapor pressure:
120 mmHg ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
120 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
827 °F
potency
5880 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-21 %, 100 °F
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.367 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
transition temp
flash point -28 °C
solubility
3.11 g/L
density
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Diisopropylether (DIPE) ist ein sekundärer Ether. Neben seiner hohen Oktanzahl weist er eine geringe Toxizität, niedrige Produktionskosten und gute Antiklopf-Eigenschaften auf. Er ist entzündlich, nicht reaktiv, farblos und etwas in Wasser löslich, weist aber eine hohe Löslichkeit in organischen Verbindungen auf. Aufgrund seiner Fähigkeit zur Verflüssigung von ölbasierten Lösungen wird er als Lösungsmittel in Farben, Wachsen, Farbstoffen und zur Entfernung von Färbungen verwendet. DIPE dient in verschiedenen chemischen Prozessen als Lösungsmittel und wird auch als Extraktionsmittel und Oxygenierungsmittel in Motorkraftstoff eingesetzt.
Application
Diisopropylether wird als Lösungsmittel in der Aza-Michael-Addition von Mono-und bifunktionellen Aminen zu Acrylat eingesetzt.
Analysis Note
Gehalt (GC, Bereich%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,722–0,724
Peroxid (als H₂O₂): ≤ 0,005 %
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diisopropylether
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-20.2 °F - closed cup
flash_point_c
-29 °C - closed cup
hcodes
supp_hazards