Merck
79147BC
GDS PPMX Power/USB Cabling Kit
BioControl Systems, for use with GDS PPMX Microsoft Surface Laptop
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121521
NACRES:
NC.81
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS PPMX Microsoft Surface Laptop
storage temp.
room temp