Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NB.35
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems 78900, Gemini®
Packaging:
pkg of 1 unit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
BioControl Systems 78900, Gemini®
storage condition
room temperature
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl Gemini
storage temp.
room temp
Application
ELISA
Other Notes
One sample rack
Legal Information
Gemini is a registered trademark of Stratec
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 117498-500G | 04061838705112 |
| 117498-2KG | 04061837506062 |
| 117498-100G | 04061838705105 |