Merck
69672
Biotinyliertes Thrombin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Segment
General description
Biotinyliertes Thrombin besitzt kovalent gebundenes Biotin zur einfachen Entfernung des Enzyms aus Spaltungsreaktionen mit immobilisiertem Streptavidin. Dieses Präparat wird mit demselben Assay wie unmodifiziertes Thrombin auf seine Aktivität und auf eine Bindung von mehr als 99 % an Streptavidin-Agarose (Best.-Nr. 69203-3) getestet.
Other Notes
  • 50 E Biotinyliertes Thrombin
  • 1 ml 10-facher Thrombin-Spaltpuffer
  • 2 ml 1-facher Thrombin-Verdünnungs-/Lagerungspuffer
  • 10 μg Spaltkontrollprotein
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Find highly-specific cleavage enzymes for isolating proteins during fusion protein purification including enterokinase, factor Xa, HRV 3C protease, and thrombin.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
69672-500UN04055977258943
69672-307790788057831