Fortfahren mit
681685
WP1130 – Calbiochem
A cell-permeable tyrphostin compound that acts as a partially selective deubiquitinase (DUB) inhibitor and suppresses JAK-Stat signaling pathway.
Synonym(e):
WP1130 – Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 189,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18BrN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 189,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1nc(ccc1)\C=C(\C(=O)N[C@@H](CCC)c2ccccc2)/C#N
InChI key
LIDOPKHSVQTSJY-VMEIHUARSA-N
General description
Eine zellpermeable Tyrphostinverbindung, die als teilselektiver Deubiquitinase(DUB)-Inhibitor wirkt und den JAK-Stat-Signalweg unterdrückt. Es wird berichtet, dass sie eine Akkumulation von polyubiquitiniertem p53, JAK2 und Bcr-Abl verursacht sowie die c-Myc- und MCL-1-Proteinspiegel in verschiedenen Tumorzellen reduziert und die Aktivitäten von Stat3 und NF-κB herunterreguliert (IC50<1 µM in MCL-Zellen), was zur Apoptose der Tumorzellen führt (IC50 ~1,2 µM in Z138-Zellen). Es wird vorgeschlagen, das Cystein im aktiven Zentrum von DUB zu modifizieren und die Aktivitäten von USP5, UCH-L1, USP9x, USP14 und UCH37 zu hemmen (≥ 80%ige Hemmung bei 5 µM), ohne das 20S-Proteasom zu beeinflussen. Berichten zufolge weist sie stärkere antiproliferative und antitumorale Eigenschaften als der STAT3-Inhibitor III, WP1066 (Best.-Nr. 573097), in Xenograft-Mausmodellen von CML und Melanomen auf.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Kapuria, V., et al. 2010. Cancer Res.70, 9265.
Pham, L.V., et al. 2010. Mol. Cancer Ther.9, 2026.
Bartholomeusz, G.A, et al. 2007. Cancer Res.67, 3912.
Bartholomeusz, G.A, et al. 2007. Blood109, 3470.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
572650573097189406
description
A cell-permeable tyrphostin compound that acts as a partially selective deubiquitinase (DUB) inhibitor and suppresses JAK-Stat signaling pathway.
description
A cell-permeable 3-substituted indolinone compound that displays anti-proliferative and proapoptotic properties in tumor cells.
description
STAT3 Inhibitor III, WP1066, CAS 857064-38-1, is a cell-permeable AG490 tyrphostin analog that acts as a STAT3 pathway inhibitor. A potent anti-tumor agent.
description
The Aurora Kinase/Cdk Inhibitor, also referenced under CAS 443797-96-4, controls the biological activity of Aurora Kinase/Cdk. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)