676602
PhosphoDetect Anti-VASP (pSer²³⁹) Mouse mAb (16C2)
lyophilized, clone 16C2, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Vasodilator-stimulated Phosphoprotein, Activated
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
16C2, monoclonal
Form
lyophilized
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer239/pSer239)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (0.1 µg/ml, chemiluminescence; 1 µg/ml, colorimetric)
Immunocytochemistry (1-10 µg/ml)
Immunoprecipitation (1-10 µg/10⁶ vanadate-treated A431 cells)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Vanadate-treated A431 cells or 8-pCPT-treated platelets
Sonstige Hinweise
Schwarz, U.R., et al. 1999. Thromb. Haemost.82, 1145.
Smolenski, A., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 20029.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable