Fortfahren mit
614316
TAK-242
≥98% (HPLC), solid, TLR4 inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
TLR4-Inhibitor, TAK-242, Ethyl-(6R)-6-(N-(2-chlor-4-fluorphenyl)sulfamoyl)cyclohex-1-en-1-carboxylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 239,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H17ClFNO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.82
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 239,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
TLR4-Inhibitor, TAK-242, TAK-242; CAS 243984-11-4; is a cell-permeable compound that selectively binds to Cys747 of TLR4 and selectively disrupts its interaction with adaptor molecules TIRAP and TRAM.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to yellow-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1cc(c(cc1)N[S](=O)(=O)[C@@H]2CCCC=C2C(=O)OCC)Cl
InChI
1S/C15H17ClFNO4S/c1-2-22-15(19)11-5-3-4-6-14(11)23(20,21)18-13-8-7-10(17)9-12(13)16/h5,7-9,14,18H,2-4,6H2,1H3/t14-/m1/s1
InChI key
LEEIJTHMHDMWLJ-CQSZACIVSA-N
General description
Ein zellpermeables Cyclohexancarboxylat, das die TLR4-Interaktion mit den Adaptormolekülen TIRAP und TRAM stört, indem es über den intrazellulären Cys747-Rest von TLR4 selektiv an TLR4 bindet, aber nicht an TLR1–3 oder TLR5–10. Zeigt nachweislich eine effektive Hemmung TLR4-vermittelter Ereignisse des Signalwegs, einschließlich der LPS-induzierten Produktion von NO und inflammatorischen Zytokinen in murinen RAW264.7-Makrophagen (IC50 = 1,8, 1,3 und 1,9 nmol/l in Bezug auf die Produktion von NO, IL-6 und TNF-α), der TLR4/TIRAP-abhängigen NF-κB-Aktivität sowie der TLR4/TIRAP- und TLR4/TRAM-abhängigen ISRE-Aktivität (IC50<300 nmol/l) in mit entweder TIRAP oder TRAM transfizierten HEK293-hTLR4/MD2-CD14. Eine I.V.-Dosis von 3 mg/kg TAK-242 verhindert einen durch LPS (7 mg/kg i.p.) induzierten Tod von Mäusen in vivo Berichten zufolge vollständig. Bei gleichzeitiger Verabreichung von Ceftazidim (3 mg/kg TAK-242 und 20 mg/kg Ceftazidim, i.v.) kann der durch septischen Schock induzierte Tod von lebenden E. coli-infizierten Mäusen vollständig verhindert werden.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
TLR4
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter Schutzgas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C). Stammlösungen sind bei -70 °C bis zu 1 Jahr haltbar. Nur frisches DMSO verwenden.
Other Notes
Matsunaga, N., et al. 2011. Mol. Pharmacol.79, 34.
Takashima, K., et al. 2009. Br. J. Pharmacol.157, 1250.
Li, M., et al. 2006. Mol. Pharmacol.69, 1288.
Yamada, M., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 7457.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4203515.08336382149
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 1 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TLR4-Inhibitor, TAK-242
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c