Fortfahren mit
612161
Anti-Gewebefaktor-Maus-mAb (TF9-10H10)
lyophilized, clone TF9-10H10, Calbiochem®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 897,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
TF9-10H10, monoclonal
Species reactivity:
primate, human
Application:
Citations:
4
€ 897,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
TF9-10H10, monoclonal
form
lyophilized
does not contain
preservative
species reactivity
primate, human
should not react with
rabbit
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Dot Blot
ELISA
Flow Cytometry
Frozen Sections
Immunoblotting (1:1000,
Immunofluorescence
Paraffin Sections
Neutralization Studies (not recommended))
isotype
IgG1
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Dieser Anti-Gewebefaktor-Maus-mAb (TF9-10H10) ist für den Einsatz in Dot Blot, ELISA, FC, Gefrierschnitten, WB, IF, Paraffinschnitten und Neutralisierungsstudien zum Nachweis von Gewebefaktor validiert.
Erkennt das Gewebefaktorprotein.
Gereinigter monoklonaler Maus-Antikörper (siehe Anwendungshinweise). Erkennt das Gewebefaktorprotein.
Immunogen
Epitop: innerhalb der extrazellulären Domäne
Human
gereinigtes Apoprotein des menschlichen Gewebefaktors
Application
Dot Blot (siehe Anwendungshinweise)
ELISA (siehe Anwendungshinweise)
Durchflusszytometrie (siehe Anwendungshinweise)
Gefrierschnitte (siehe Anwendungshinweise)
Immunblotting (1:1.000, siehe Anwendungshinweise)
Immunfluoreszenz (siehe Anwendungshinweise)
Paraffinschnitte (siehe Anwendungshinweise)
Neutralisierungsstudien (nicht empfohlen)
Physical form
Lyophilisiert aus 100 mM Mannitol, 150 mM PBS, pH 7,4.
Preparation Note
Den lyophilisierten Antikörper mit 0,5 ml sterilem dH₂O rekonstituieren. Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °C). Für eine kurzfristige Lagerung bei 4 °C fügen Sie 0,02 % Natriumazid hinzu. Wiederholte Einfrier-Auftau-Zyklen der Lösungen vermeiden.
Other Notes
Spezifisch für Epitoplocus I. Erkennt reduzierten und nativen, nicht reduzierten menschlichen und Primaten-Gewebefaktor. Dieser Antikörper hemmt weder die Gerinnung noch neutralisiert er die Bindung von Faktor VII an TF. Eine signifikante Reaktivität mit Gewebefaktoren von anderen Spezies als Menschen und Primaten wurde nicht festgestellt. Der Antikörper sollte für optimale Ergebnisse in den einzelnen Systemen titriert werden.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
IM57OP10LOP10
description
lyophilized, clone TF9-10H10, Calbiochem®
description
liquid, clone 113-5B7, Calbiochem®
description
lyophilized, clone 9E10, Calbiochem®
description
liquid, clone 9E10, Calbiochem®
clone
TF9-10H10, monoclonal
clone
113-5B7, monoclonal
clone
9E10, monoclonal
clone
9E10, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
primate, human
species reactivity
human, rabbit, rat, mouse
species reactivity
rat (weakly), human, mouse (weakly)
species reactivity
rat (weakly), human, mouse (weakly)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)