Fortfahren mit
5.89580
Ethylacetat
anhydrous, 99.8%
Synonym(e):
EtOAc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352108
Beilstein/REAXYS Number:
506104
MDL number:
Assay:
99.8%
Grade:
anhydrous
Bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
73 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
assay
99.8%
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
270989537446937150
Ethylacetat BioRenewable, anhydrous
937150
Ethylacetat
grade
anhydrous
grade
anhydrous
grade
-
grade
anhydrous
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
99.8%
assay
99.8%
assay
≥99.8%
assay
≥99.5%
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
alcohol: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.), water: soluble
solubility
-
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylacetat
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup