Fortfahren mit
584223
InSolution Tetrahydrouridin, CAS-Nr. 18771-50-1, Calbiochem
≥90% (TLC), liquid, Cytidine deaminase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
InSolution Tetrahydrouridin, CAS-Nr. 18771-50-1, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16N2O6 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.26
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥90% (TLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
€ 213,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
InSolution Tetrahydrouridin, CAS-Nr. 18771-50-1, Calbiochem, InSolution, ≥90%, competitive inhibitor of cytidine deaminase
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
OC1CCN([C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(N1)=O
InChI
1S/C9H16N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h4-8,12-15H,1-3H2,(H,10,16)/t4-,5?,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
UCKYOOZPSJFJIZ-XVKVHKPRSA-N
General description
Ein potenter kompetitiver Inhibitor der Cytidindesaminase. Wird in Kombination mit Cytosinarabinosid (Ara-C) verwendet, um die leukämie- und tumorhemmende Wirkung von Ara-C in In-vitro-Studien zu bewerten. Diese Verbindung (Kat.-Nr. 584222) ist zudem in feststofflicher Form erhältlich.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
cytidin-Desaminase
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 100-mM-Lösung (25 mg/879 µL) von Tetrahydrouridin (Kat.-Nr. 584222) in H₂O.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C). Aliquote sind bei -70 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Yusa, K., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.206, 486.
Bouffard, D.Y., et al. 1993. Biochem Pharmacol.45, 1857.
Laliberte, J., et al. 1992. Cancer Chemotherapie. Pharmacol.30, 7.
Riva, C., et al. 1992. Chemotherapy38, 358.
Yusa, K., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 16848.
Hanze, A.R. 1967. J. Am. Chem. Soc.89, 6720.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
584222586006565794
assay
≥90% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c