559406
SB 328437
A highly potent and selective CC chemokine receptor-3 (CCR3) antagonist.
Synonym(e):
SB 328437, (S)-Methyl-2-naphthoylamino-3-(4-nitrophenyl)propionate
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C21H18N2O5/c1-28-21(25)19(13-14-9-11-16(12-10-14)23(26)27)22-20(24)18-8-4-6-15-5-2-3-7-17(15)18/h2-12,19H,13H2,1H3,(H,22,24)/t19-/m0/s1
InChIKey
VMFGCGRAIBLAFY-IBGZPJMESA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
CC chemokine receptor-3 (CCR3)
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable