Merck
559398
SB 203580
InSolution, ≥98%, 1 mg/ml, reversible inhibitor of p38 MAP kinase
Synonym(e):
InSolution SB 203580, InSolution p38 MAP-Kinase-Inhibitor XVI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H16FN3OS
Molekulargewicht:
377.43
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ein hochspezifischer, zellpermeabler Inhibitor der p38-Kinase (IC50 = 34 nM in-vitro, 600 nM in Zellen). Auch als reaktivierende Kinase (RK) und CSBP (Cytokinsynthetische, antiinflammatorisches, arzneimittelbindendes Protein) bekannt. Keine signifikante Hemmung der JNK- oder p42-MAP-Kinase auch bei 100 µ;M. Hemmt die IL-1- und TNF-α;-Produktion von LPS-stimulierten menschlichen Monozyten und die menschliche Monozyten-Zelllinie THP-1 (IC50 = 50-100 nM). SB 203580 ist auch ein wirksamer Inhibitor der inflammatorischen Zytokinproduktion in-vivo bei Mäusen und Ratten.
Biochem/physiol Actions
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 34 nM in-vitro, 600 nM in Zellen gegen gegen p38-MAP-Kinase; 50-100 nM hemmen die IL-1- und TNF-α;Produktion von LPS-stimulierten menschlichen Monozyten und der menschlichen Monozyten-Zelllinie THP-1; 0,2-1,0 µ;M hemmen die durch Kollagen induzierte Plättchenaggregation
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 1 mg/ml-Lösung von SB 203580 (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-559389&;#124;[/islink]">;559389<;/A>;) in wasserfreiem DMSO.
Other Notes
Powell, D.J., et al. 2003. Mol. Cell Biol.23, 7794.
Davies, S.P., et al. 2000. Biochem. J.351, 95.
Iwasaki, S., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 26503.
Gallagher, T.F., et al. 1997. Bioorg. Med. Chem. 5, 49.
LoGrasso, P.V., et al. 1997. Biochem. 36, 10422.
Hazzalin, C.A., et al. 1996. Curr. Biol.6, 1028.
Kramer, R.M., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 27723.
Saklatvala, J., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 6586.
Cuenda, A., et al. 1995. FEBS Lett.364, 229.
Gallagher, T.F., et al. 1995. Bioorg. Med. Chem. Lett. 5, 1171.
Lee, J.C., et al. 1994. Nature 372, 739.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
559398-1ML04055977192636