Fortfahren mit
555558
Rho/SRF-Signalweg-Inhibitor, CCG-1423
The Rho/SRF Pathway Inhibitor, CCG-1423, also referenced under CAS 285986-88-1, controls the biological activity of Rho/SRF. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
Rho/SRF-Signalweg-Inhibitor, CCG-1423, N-(2-(4-Chloranilin)-1-methyl-2-oxoethoxy)-3,5-bis(trifluormethyl)benzamid, MICAL-2-Inhibitor I, MRTF-A/SRF-Transkription-Inhibitor I, MLK1/SRF Transkription-Inhibitor I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H13ClF6N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.75
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 213,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(=O)NOC(C)C(=O)Nc2ccc(cc2)Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H13ClF6N2O3/c1-9(15(28)26-14-4-2-13(19)3-5-14)30-27-16(29)10-6-11(17(20,21)22)8-12(7-10)18(23,24)25/h2-9H,1H3,(H,26,28)(H,27,29)
InChI key
DSMXVSGJIDFLKP-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Benzamid-Verbindung, die als wirksamer Inhibitor gegen RhoA- und RhoC-vermittelte zelluläre Aktivitäten wirkt; ist auf stromabwärtige Signalwegereignisse von Gα;12/13 und RhoA/C gerichtet und wirkt sich auf die MKL-Rekrutierungs- und/oder Post-Rekrutierungsfunktion von MKL1 aus, aber nicht auf die SRF-SRE-Interaktion oder ROCK-Kinaseaktivität. CCG-1423 hemmt nachweislich das RhoC-abhängige Zellwachstum in A375M2 und SK-Mel-147 (IC50 ≤;300 nM) und blockiert die RhoC/ Gα;12-vermittelte PC-13-Invasion in Matrigel-Assays (um ~90 % bei 3 µ;M). Hemmt nachweislich MICAL-2 mit einem Ki von 1,5 µ;M.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Lundquist, M.R., et al. 2014. Cell156, 563..
Evelyn, C.R., et al. 2007. Mol. Cancer Ther.6, 2249.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
171260SML0987539571
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c