Fortfahren mit
551476
Q-VD-Oph, nicht-O-methyliert
≥90% (HPLC), liquid, Caspase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
InSolution Q-VD-OPh, nicht O-methyliert, N-(2-Quinolyl)valyl-aspartyl-(2,6-difluorphenoxy)methylketon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 381,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.200,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H25F2N3O6
Molekulargewicht:
513.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 381,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Q-VD-Oph, nicht-O-methyliert, InSolution, ≥90%, irreversible broad-spectrum inhibitor of caspases
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ein zellpermeabler, irreversibler Breitspektrum-Caspaseninhibitor, (IC50 = 50 nM 100, 430 und <;25 nM für jeweils Caspase 1, 8, 9 und 3) mit wirksamen antiapoptotischen Eigenschaften gegen alle wesentlichen Caspase-vermittelten zellulären Apoptosesignalwege. Keine toxischen Wirkungen, auch nicht bei extrem hohen Konzentrationen. Reduziert nachweislich ischämische Hirnschäden und durch Schlaganfall induzierten programmierten Zelltod im Thymus und in der Milz.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Caspase-1
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 50, 100, 430 und <;25 nM für jeweils Caspase 1, 8, 9 und 3
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Erhältlich als 10-mM-Lösung (1 mg/195 µ;l) in DMSO
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Other Notes
Braun, J.S., et al. 2007. Exp. Neurol.206, 183.
Caserta, T.M., et al. 2003. Apoptosis8, 345.
Rebbaa, A., et al. 2003. Oncogene22, 2805.
Q-Val-Asp-CH₂;-OPh
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
235427217721496000
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Questions
  1. Is Q-VD-OPh, Non-O-methylated and Bcl-2 Inhibitor VI, ABT-737 – CAS 852808-04-9-Calbiochem (197333, reconstituted in DMSO) stable in cell culture media at 37C for cell-based assays?
    1 answer
    1. The stability of this inhibitor in cell culture media has not been evaluated in-house and is expected to vary from one cell culture model system to another. The required frequency of refreshing culture medium containing this inhibitor should be determined empirically for the specific model system. Published literature may be used as a guide.