538916
16,16-Dimethyl Prostaglandin E2 - CAS 39746-25-3 - Calbiochem
A cell-permeable and orally available synthetic PGE2.
Synonym(e):
16,16-Dimethyl Prostaglandin E2 - CAS 39746-25-3 - Calbiochem
About This Item
Assay
≥95% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 100 mg/mL
PBS, pH 7.2: 5 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
InChI
1S/C22H36O5/c1-4-5-14-22(2,3)20(25)13-12-17-16(18(23)15-19(17)24)10-8-6-7-9-11-21(26)27/h6,8,12-13,16-17,19-20,24-25H,4-5,7,9-11,14-15H2,1-3H3,(H,26,27)/b8-6+,13-12+/t16-,17?,19-,20+/m0/s1
InChIKey
QAOBBBBDJSWHMU-BKSAQPBESA-N
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Fitzgerald, J., et al. 2000. Endocrinology141, 291.
Coleman, R.A., et al. 1994. Pharmacol. Rev.46, 205.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
3.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-16 °C - closed cup