Fortfahren mit
528150
PARP-Inhibitor VIII, PJ34
The PARP Inhibitor VIII, PJ34, also referenced under CAS 344458-15-7, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
PARP-Inhibitor VIII, PJ34
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 292,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H17N3O2 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.34 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 109,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.[nH]1c2c(c3c([c]1=O)cccc3)cc(cc2)NC(=O)CN(C)C
InChI
1S/C17H17N3O2.ClH/c1-20(2)10-16(21)18-11-7-8-15-14(9-11)12-5-3-4-6-13(12)17(22)19-15;/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,18,21)(H,19,22);1H
InChI key
RURAZZMDMNRXMI-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeables wasserlösliches Phenanthridinon-Derivat, das als starker Inhibitor von Poly(ADP-Ribose)-Polymerase (PARP; EC50 = 20 nM) wirkt. Ist nachweislich rund 10.000-mal stärker als der prototypische PARP-Inhibitor 3-Aminobenzamid (Katalog-Nr. 165350) (EC50 = 200 µM). Wirkt in höheren Konzentrationen (1 µM bis 10 mM) nicht als Antioxidans. Zeigt in In-vivo- und In-vitro-Modellen von Schlaganfall Neuroprotektion. Auch verfügbar als 20-mM-Lösung in H2O (Katalog-Nr. 528151).
Biochem/physiol Actions
EC50 = 20 nM zur Hemmung von Poly(ADP-Ribose)-Polymerase (PARP)
Primärziel
PARP
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Abdelkarim, G.E., et al. 2001. Int. J. Mol. Med.7, 255.
Garcia-Soriano, F.G., et al. 2001. Nature Med. 7, 108.
Mabley, G.J., et al. 2001. Inflamm. Res.50, 561.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
528151324473528822
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
liquid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c